Learn More
Tocris Bioscience™ SPT Imidazopyridine 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18792469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18792469 50 mg 50 miligramos
18760809 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18792469 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6055/50
Potent serine palmitoyl transferase inhibitor
SPT Imidazopyridine 1 is a potent serine palmitoyl transferase (SPT) inhibitor (IC50 = 5 nM). Dose-dependently inhibits incorporation of 14C-serine into ceramide. Reduces plasma ceramide levels in vivo. Also increases plasma HDL and reduces vLDL cholesterol levels in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[6-(1-Oxoheptyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl]benzeneacetic acid
CAS 1933533-18-6
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C22H24N2O3
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 364.44
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.