Learn More
Tocris Bioscience™ SPT Imidazopyridine 1
Descripción
SPT Imidazopyridine 1 is a potent serine palmitoyl transferase (SPT) inhibitor (IC50 = 5 nM). Dose-dependently inhibits incorporation of 14C-serine into ceramide. Reduces plasma ceramide levels in vivo. Also increases plasma HDL and reduces vLDL cholesterol levels in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[6-(1-Oxoheptyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl]benzeneacetic acid |
| CAS | 1933533-18-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C22H24N2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 364.44 |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?