accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOONNNNNHNNCH3CH3CH3H3CH3CCH2CH2

CAS RN 1932710-29-6

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados