Learn More
N-Acriloilo-Osimertinib (>85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acriloilo-osimertinib |
| CAS | 1932710-29-6 |
| Sinónimo | Impureza Osimertinib N |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C31H35N7O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.3009 |
| Peso molecular | 553.65 |
| Clave InChI | FJKGIJXFKPBAFU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC(N(C)CCN(C)C)=C(NC(=O)C=C)C=C1N(C(=O)C=C)C1=NC=CC(=N1)C1=CN(C)C2=CC=CC=C12 |
| Mostrar más |