CAS RN 1931962-56-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-3-(Benciloxicarbonilamino)ciclohexanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1931962-56-9 Fórmula molecular: C15H21NO3 Número MDL: MFCD09787485 Sinónimo: Benzyl cis-3-hydroxymethylcyclohexylcarbamate; cis-3-(Benzyloxycarbonylamino)-1-hydroxymethylcyclohexane