Learn More
cis-3-(Benciloxicarbonilamino)ciclohexanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497016 1 g 1 g
15407026 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62094.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1931962-56-9
Fórmula molecular C15H21NO3
Número MDL MFCD09787485
Sinónimo Benzyl cis-3-hydroxymethylcyclohexylcarbamate; cis-3-(Benzyloxycarbonylamino)-1-hydroxymethylcyclohexane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.33
Porcentaje de pureza 97%