CAS RN 19311-38-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-clorooxolano, TRC
CAS: 19311-38-7 Fórmula molecular: C4H7OCl Peso molecular (g/mol): 106.55 Nombre IUPAC: 3-cloroxolano SMILES: ClC1CCOC1