Learn More
3-clorooxolano, TRC
Código de producto. 30359568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359568 50 mg -
30353493 25 mg 25 miligramos
30359385 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC61103050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19311-38-7
Fórmula molecular C4H7OCl
Peso molecular (g/mol) 106.55
Nombre IUPAC 3-cloroxolano
SMILES ClC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chlorooxolane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0185