accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1928-38-7

IUPAC Nombre: methyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Sinónimos: 2,4-D, methyl ester
Peso molecular (g/mol): 235.06
Fórmula molecular: C9H8Cl2O3
InChi Key: HWIGZMADSFQMOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados