Learn More
Mezcla de adición de herbicida metilado TCLP, método 1311 de la EPA, 400 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-D-methyl ester∣Fenoprop-methyl ester |
| CAS | 1928-38-7, 4841-20-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-D-methyl ester∣Fenoprop-methyl ester |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4-D-methyl ester 2000 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 2000 μg/mL |