accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOClClCl

CAS RN 1928-37-6

IUPAC Nombre: methyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
Sinónimos: 2,4,5-T, methyl ester
Peso molecular (g/mol): 269.5
Fórmula molecular: C9H7Cl3O3
InChi Key: JUCNGUOYQGHBJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)COC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados