Learn More
Método 515.4 de la EPA Mezcla de herbicidas 409 10-100 μg/mL en metil terc butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309227 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309227 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000409MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester∣Quinclorac-methyl ester
CAS 1928-37-6, 18625-12-2, 1928-38-7, 2905-67-1, 50594-67-7, 61592-45-8
Nombres de analitos o componentes 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester∣Quinclorac-methyl ester
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pentachloroanisole 10 μg/mL∣2,4,5-T-methyl ester 25 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 50 μg/mL∣Acifluorfen methyl ester 50 μg/mL∣Chloramben methyl ester 50 μg/mL∣Dicamba-methyl ester 50 μg/mL∣Picloram-methyl ester 50 μg/mL∣Quinclorac-methyl ester 50 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 100 μg/mL∣2,4-D-methyl ester 100 μg/mL∣Bentazone-methyl 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dalapon-methyl ester 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 100 μg/mL