Learn More
Método EPA 515.2 Mezcla de derivados de metilo 403 100-500 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| CAS | 1928-37-6, 2905-67-1, 1861-32-1, 23844-57-7, 6099-79-2, 1825-21-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5-T-methyl ester 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Pentachloroanisole 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 500 μg/mL |