CAS RN 192704-56-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
11Alfa-Hidroxi Mexrenona, TRC
CAS: 192704-56-6 Fórmula molecular: C24H32O6 Peso molecular (g/mol): 416.51 Sinónimo: (7alpha,11alpha,17alpha)-11,17-Dihydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone Methyl Ester,11alpha,17beta-Dihydroxypregn-4-en-3-one 7alpha,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone Methyl Ester,11alpha-Hydroxymexrenone Nombre IUPAC: metilo (7R,8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3,5'-dixospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrino-17,2'-oxolano]-7-carboxilato SMILES: COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13