Learn More
11Alfa-Hidroxi Mexrenona, TRC
Código de producto. 30400005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400005 10 mg
30396442 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94814010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192704-56-6
Fórmula molecular C24H32O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo (7alpha,11alpha,17alpha)-11,17-Dihydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone Methyl Ester, 11alpha,17beta-Dihydroxypregn-4-en-3-one 7alpha,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone Methyl Ester, 11alpha-Hydroxymexrenone
Nombre IUPAC metilo (7R,8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3,5'-dixospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrino-17,2'-oxolano]-7-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11alpha-Hydroxy Mexrenone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-22-7-4-14(25)10-13(22)11-15(21(28)29-3)19-16-5-8-24(9-6-18(27)30-24)23(16,2)12-17(26)20(19)22/h10,15-17,19-20,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199