CAS RN 1927003-40-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(T-4)-trifenil(P,P,P-trifenilfosfina imidato-κ N)-difosfato de fósforo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(T-4)-trifenil(P,P,P-trifenilfosfina imidato-KappaN)-difosfato de fósforo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(T-4)-trifenil(P,P,P-trifenilfosfina imidato-KappaN)-difosfato de fósforo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.