Learn More
(T-4)-trifenil(P,P,P-trifenilfosfina imidato-κ N)-difosfato de fósforo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-kN)-phosphorus Diphosphate |
| CAS | 1927003-40-4 |
| Fórmula molecular | C36H34NO7P4+ |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphorus(1+)','triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-κN)-','(T-4)-','diphosphate (1:1) (ACI), (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-κN)phosphorus diphosphate, Bis(triphenylphosphanylidene)ammonium diphosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H30NP2.H4O7P2/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-30H;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q+1;/p-1 |
| SMILES | OP(=O)(O)OP(=O)(O)O.c1ccc(cc1)P(=[N+]=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | bis(trifenil-λ ^{5}-fosfaniliden)azanio; fosfono hidrógeno fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 716.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 715.1207 |