CAS RN 1923895-92-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monocarboxioctil ftalato (>80%), TRC
CAS: 1923895-92-4 Fórmula molecular: C17 H22 O6 Peso molecular (g/mol): 322.353 Sinónimo: 2-(((6-carboxy-2-methylheptyl)oxy)carbonyl)benzoic Acid,, Nombre IUPAC: 2-(6-carboxi-2-metilheptoxi)ácido carbonilbenzoico SMILES: CC(CCCC(C)C(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O