Learn More
Monocarboxioctil ftalato (>80%), TRC
Código de producto. 30012617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012617 5 mg 5 miligramos
30006769 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5672505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1923895-92-4
Fórmula molecular C17 H22 O6
Peso molecular (g/mol) 322.353
Sinónimo 2-(((6-carboxy-2-methylheptyl)oxy)carbonyl)benzoic Acid, ,
Nombre IUPAC 2-(6-carboxi-2-metilheptoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CC(CCCC(C)C(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monocarboxyoctyl Phthalate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O6/c1-11(6-5-7-12(2)15(18)19)10-23-17(22)14-9-4-3-8-13(14)16(20)21/h3-4,8-9,11-12H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.142