CAS RN 19235-17-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroximetilcitidina, TRC
CAS: 19235-17-7 Fórmula molecular: C10 H15 N3 O6 Peso molecular (g/mol): 273.24 Sinónimo: Cytidine, 5-(hydroxymethyl)-,5-(Hydroxymethyl)cytidine,5-Hydroxymethylcytidine Nombre IUPAC: 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-(hidroximetilpirimidina-2-ona) SMILES: NC1=NC(=O)N(C=C1CO)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O