Learn More
5-Hidroximetilcitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxymethylcytidine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O6/c11-8-4(2-14)1-13(10(18)12-8)9-7(17)6(16)5(3-15)19-9/h1,5-7,9,14-17H,2-3H2,(H2,11,12,18)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0961 |
| Porcentaje de pureza | >95% |