CAS RN 1918-82-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Viniliofeno (Estabilizado con BHT), TRC
CAS: 1918-82-7 Fórmula molecular: C6H6S Peso molecular (g/mol): 110.17 SMILES: C=Cc1cccs1