Learn More
2-Viniliofeno (Estabilizado con BHT), TRC
Product Code. 30455741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30455741 100 mg -
30454193 50 mg 50 miligramos
30449044 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455741 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCV756998100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1918-82-7
Fórmula molecular C6H6S
Peso molecular (g/mol) 110.17
SMILES C=Cc1cccs1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Vinylthiophene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h2-5H,1H2