accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONHClCl

CAS RN 1918-18-9

IUPAC Nombre: methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate
Sinónimos: methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 220.05
Fórmula molecular: C8H7Cl2NO2
InChi Key: WOZQBERUBLYCEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados