Learn More
barrido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Swep |
| CAS | 1918-18-9 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid','N-(3,4-dichlorophenyl)-','methyl ester (ACI), Carbamic acid','(3,4-dichlorophenyl)-','methyl ester (9CI), Carbanilic acid','3,4-dichloro-','methyl ester (7CI','8CI), 3,4-Dichlorophenylcarbamic acid methyl ester, MCC, MCC (herbicide), Methyl 3,4-dichlorocarbanilate, Methyl 3,4-dichlorophenylcarbamate, Methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate, NIA 2995, Swep |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Cl2NO2/c1-13-8(12)11-5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3,4-diclorofenil)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.9854 |