CAS RN 191732-76-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Tocris Bioscience™ 5-Amino-Thalidomide
Cereblon ligand with amine on C5 for onward chemistry