Learn More
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione |
| CAS | 191732-76-0 |
| Fórmula molecular | C13H11N3O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-Thalidomide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O4/c14-6-1-2-7-8(5-6)13(20)16(12(7)19)9-3-4-10(17)15-11(9)18/h1-2,5,9H,3-4,14H2,(H,15,17,18) |
| SMILES | Nc1ccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.075 |