CAS RN 191601-07-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster bis(1,1-dimetiletílico) del ácido [2S-(2alfa,3beta,4beta)]-3-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]-4-(1-metiletenil)-1,2-pirrolidindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster bis(1,1-dimetiletílico) del ácido [2S-(2a,3b,4b)]-3-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]-4-(1-metiletenil)-1,2-pirrolidindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster bis(1,1-dimetiletílico) del ácido [2S-(2alfa,3beta,4beta)]-3-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]-4-(1-metiletenil)-1,2-pirrolidindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.