Learn More
Éster bis(1,1-dimetiletílico) del ácido [2S-(2alfa,3beta,4beta)]-3-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]-4-(1-metiletenil)-1,2-pirrolidindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2S-(2alpha,3beta,4beta)]-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| CAS | 191601-07-7 |
| Fórmula molecular | C23H39NO6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S)-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H39NO6/c1-14(2)16-13-24(20(27)30-23(9,10)11)18(19(26)29-22(6,7)8)15(16)12-17(25)28-21(3,4)5/h15-16,18H,1,12-13H2,2-11H3/t15-,16+,18-/m0/s1 |
| SMILES | C=C(C)[C@@H]1[C@H](CC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)N(C(OC(C)(C)C)=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S)-3-(2-(terc-butoxi)-2-oxoetil)-4-(prop-1-en-2-il)pirrolidina-1,2-dicarboxilato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 425.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.28 |