CAS RN 191286-16-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal Sódica del Ácido 7-Sulfo-ursodesoxicólico, TRC
CAS: 191286-16-5 Fórmula molecular: C24 H40 O7 S . 2H Na Peso molecular (g/mol): 520.63 Sinónimo: (3α,5β,7β)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt Nombre IUPAC: (4R)-4-[(3R,5R,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-3-sulfoxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico; Hidruro de sodio SMILES: [Na].[Na].C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)O