Learn More
Sal Sódica del Ácido 7-Sulfo-ursodesoxicólico, TRC
Código de producto. 17981435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981435 1 mg 1 miligramo
17943145 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS7892551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191286-16-5
Fórmula molecular C24 H40 O7 S . 2H Na
Peso molecular (g/mol) 520.63
Sinónimo (3α,5β,7β)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-3-sulfoxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico; Hidruro de sodio
SMILES [Na].[Na].C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O7S.2Na.2H/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;;;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-;;;;/m1..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.2447
Porcentaje de pureza >95%