accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19099-54-8

IUPAC Nombre: 1-iodo-2-(propan-2-yl)benzene
Sinónimos: 1-iodo-2-isopropylbenzene
Peso molecular (g/mol): 246.09
Fórmula molecular: C9H11I
InChi Key: SORQIYFSJAWBNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC=CC=C1I
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados