Learn More
1-Yodo-2-isopropilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428799 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15428799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19099-54-8 | C9H11I | 246.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-isopropylbenzene
CAS 19099-54-8
Densidad 1.54
Punto de ebullición 110°C (20 mmHg)
Olor Aromatic
Fórmula molecular C9H11I
Índice de refracción 1.583
Número MDL MFCD00013704
Cantidad 5 g
Beilstein 2351872
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 1-iodo-2-isopropylbenzene, 2-iodoisopropylbenzene, 2-iodocumene, o-iodocumene, 1-iodo-2-isopropyl-benzene, benzene, 1-iodo-2-1-methylethyl, o-i-propyliodobenzene, 2-isopropyliodobenzene, 2-iodoisopropyl benzene, pubchem12584
Clave InChI SORQIYFSJAWBNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1I
Nombre IUPAC 1-yodo-2-propan-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 246.09
PubChem CID 87931
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 95%