Learn More
2-yodocumeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodocumene |
| CAS | 19099-54-8 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 . H Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Iodo-2-(1-methylethyl)benzene, 1-Iodo-2-isopropylbenzene, 2-Iodo-1-isopropylbenzene, 2-Isopropyliodobenzene, 2-Isopropylphenyl iodide, o-Iodocumene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3cnc[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 5-(2-etil-1,3-dihidroinden-2-il)-1H-imidazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.751 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.108 |