CAS RN 190967-68-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Sulindac, TRC
CAS: 190967-68-1 Fórmula molecular: C20H17FO3S Peso molecular (g/mol): 356.41 Sinónimo: (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid,R-Sulindac Sulfoxide Nombre IUPAC: 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[[4-[(R)-metilsulfinil]fenil]metilideno]inden-1-il]ácido acético SMILES: CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)[S@](=O)C