Learn More
(R)-Sulindac, TRC
Código de producto. 30413623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30413623 5 mg
1 options
Código de producto. 30413623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6992055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190967-68-1
Fórmula molecular C20H17FO3S
Peso molecular (g/mol) 356.41
Sinónimo (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, R-Sulindac Sulfoxide
Nombre IUPAC 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[[4-[(R)-metilsulfinil]fenil]metilideno]inden-1-il]ácido acético
SMILES CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)[S@](=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Sulindac
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.0882