accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NON(S)(R)ONONHOHOCH3CH3

CAS RN 190648-49-8

IUPAC Nombre: (2S,3R)-3-(cyclopentylmethyl)-N-hydroxy-4-oxo-4-(piperidin-1-yl)-2-[(3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)methyl]butanamide
Sinónimos: cipemastat
Peso molecular (g/mol): 436.55
Fórmula molecular: C22H36N4O5
InChi Key: GFUITADOEPNRML-IAGOWNOFSA-N
SMILES: CN1C(=O)N(C[C@H]([C@@H](CC2CCCC2)C(=O)N2CCCCC2)C(=O)NO)C(=O)C1(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados