Learn More
Ro 32-3555, TRC
Código de producto. 30424366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424366 10 mg -
30410952 2.5 mg 2.50 miligramo
30422276 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70090510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190648-49-8
Fórmula molecular C22H36N4O5
Peso molecular (g/mol) 436.55
Sinónimo (alphaR,betaR)-beta-(Cyclopentylmethyl)-N-hydroxy-gamma-oxo-alpha-[(3,4,4-trimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)methyl]-1-piperidinebutanamide, Cipemastat, Ro 32-3555/000, Trocade, Ro 32-3555
Nombre IUPAC (2R,3R)-3-(ciclopentilmetil)-N-hidroxi-4-oxo-4-piperidina-1-il-2-[(3,4,4-trimetil-2,5-dioxoimidazolidina-1-il)metil]butanamida
SMILES CN1C(=O)N(C[C@@H]([C@@H](CC2CCCC2)C(=O)N3CCCCC3)C(=O)NO)C(=O)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [R-(R*,R*)]-beta-(Cyclopentylmethyl)-N-hydroxy-gamma-oxo-alpha-[(3,4,4-trimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)methyl]-1-piperidinebutanamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36N4O5/c1-22(2)20(29)26(21(30)24(22)3)14-17(18(27)23-31)16(13-15-9-5-6-10-15)19(28)25-11-7-4-8-12-25/h15-17,31H,4-14H2,1-3H3,(H,23,27)/t16-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.2686