CAS RN 190448-57-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ezetimiba Fenoxi Beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 190448-57-8 Fórmula molecular: C30 H29 F2 N O9 Peso molecular (g/mol): 585.55 Sinónimo: Ezetimibe Phenoxy Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(2S,3R)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenilo)-3-hidroxipropilo]-4-oxoazetida-2-il]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico SMILES: O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cc3)c5ccc(F)cc5