Learn More
Ezetimiba Fenoxi Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 17981815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981815 5 mg 5 miligramos
17974835 10 mg 10 miligramos
17912805 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9750305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190448-57-8
Fórmula molecular C30 H29 F2 N O9
Peso molecular (g/mol) 585.55
Sinónimo Ezetimibe Phenoxy Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(2S,3R)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenilo)-3-hidroxipropilo]-4-oxoazetida-2-il]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cc3)c5ccc(F)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Phenoxy beta-D-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H29F2NO9/c31-17-5-1-15(2-6-17)22(34)14-13-21-23(33(28(21)38)19-9-7-18(32)8-10-19)16-3-11-20(12-4-16)41-30-26(37)24(35)25(36)27(42-30)29(39)40/h1-12,21-27,30,34-37H,13-14H2,(H,39,40)/t21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.181