CAS RN 19037-28-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-epi-Pregnenolona, TRC
CAS: 19037-28-6 Fórmula molecular: C21 H32 O2 Peso molecular (g/mol): 316.48 Sinónimo: Pregn-5-en-20-one, 3-hydroxy-, (3α)-,Pregn-5-en-20-one, 3α-hydroxy- (8CI),(3α)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one,3α-Hydroxy-20-oxopregn-5-ene,Pregn-5-en-3α-ol-20-one,δ5-Pregnen-3α-ol-20-one,3-epi-Pregnenolone Nombre IUPAC: 1-[(3R,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]etanola SMILES: CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C