Learn More
3-epi-Pregnenolona, TRC
Código de producto. 30418817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418817 2.5 mg
30413748 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7122052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19037-28-6
Fórmula molecular C21 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 316.48
Sinónimo Pregn-5-en-20-one, 3-hydroxy-, (3α)-, Pregn-5-en-20-one, 3α-hydroxy- (8CI), (3α)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 3α-Hydroxy-20-oxopregn-5-ene, Pregn-5-en-3α-ol-20-one, δ5-Pregnen-3α-ol-20-one, 3-epi-Pregnenolone
Nombre IUPAC 1-[(3R,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]etanola
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-epi-Pregnenolone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2402