CAS RN 18991-62-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
D-glucosa-6,6-d2, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
D-Glucosa-6,6-D2, TRC
CAS: 18991-62-3 Fórmula molecular: C6 2H2 H10 O6 Peso molecular (g/mol): 182.17 Sinónimo: D-Glucose-6,6-C-d2,D-Glucose-6,6-d2 (8CI),6,6-Dideuterioglucose,D-Glucose-6,6-2H2,[6-2H2]-D-Glucose Nombre IUPAC: (2R,3S,4R,5R)-6,6-dideuterio-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal SMILES: [2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O