Learn More
D-glucosa-6,6-d2, CDN
Product Code. 30318756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Product Code. Cantidad
30318756 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30318756 Supplier CDN Supplier No. CDND09001G
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Glucose-6,6-d2
CAS 18991-62-3
Fórmula molecular C6 2H2 H10 O6
Cantidad 1 g
Sinónimo D-Glucose-6,6-C-d2, D-Glucose-6,6-d2 (8 CI), 6,6-Dideuterioglucose, D-Glucose-6,6-2H2, [6-2H2]-D-Glucose
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12 H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2 R,3 S,4 R,5 R)-6,6-dideuterio-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0759 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity