CAS RN 189894-13-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(3S,5S)-3,5-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-2-metil-1-ciclohexen-1-ol 1-Trifluorometanosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3S,5S)-3,5-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-2-metil-1-ciclohexen-1-ol 1-Trifluorometanosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.