Learn More
(3S,5S)-3,5-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-2-metil-1-ciclohexen-1-ol 1-Trifluorometanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,5S)-3,5-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-methyl-1-cyclohexen-1-ol 1-Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 189894-13-1 |
| Fórmula molecular | C20H39F3O5SSi2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid (3S,5S)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-1-cyclohexen-1-yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H39F3O5SSi2/c1-14-16(26-29(24,25)20(21,22)23)12-15(27-30(8,9)18(2,3)4)13-17(14)28-31(10,11)19(5,6)7/h15,17H,12-13H2,1-11H3/t15-,17+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C(C[C@H](C[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [(3S,5S)-3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-2-metilciclohexen-1-il] trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 504.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.2009 |