accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18979-61-8

IUPAC Nombre: 4-butylbenzene-1,3-diol
Sinónimos: 4-butylresorcinol
Peso molecular (g/mol): 166.22
Fórmula molecular: C10H14O2
InChi Key: CSHZYWUPJWVTMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=CC=C(O)C=C1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados