Learn More
4-Butylresorcinol, MedChemExpress
Código de producto. 16410477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16410477 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16410477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107369
MedChemExpress 4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.
4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butylresorcinol
CAS 18979-61-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Butylresorcinol
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (902.42 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC1=C(C=C(O)C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid