CAS RN 1897428-40-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(4S)-2,2,4-Cloruro de Trimetilpirrrolida, TRC
CAS: 1897428-40-8 Fórmula molecular: C7H15N . HCl Peso molecular (g/mol): 149.66 Sinónimo: (S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidine Hydrochloride,(S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidine Hydrochloride Nombre IUPAC: (4S)-2,2,4-trimetilpirrolidina; Cloruro SMILES: Cl.C[C@@H]1CNC(C)(C)C1