Learn More
(4S)-2,2,4-Cloruro de Trimetilpirrrolida, TRC
Código de producto. 30454584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454584 100 mg 100 miligramos
30449476 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT787390100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1897428-40-8
Fórmula molecular C7H15N . HCl
Peso molecular (g/mol) 149.66
Sinónimo (S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidine Hydrochloride
Nombre IUPAC (4S)-2,2,4-trimetilpirrolidina; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H]1CNC(C)(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N.ClH/c1-6-4-7(2,3)8-5-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0971