accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNClNCl

CAS RN 1897-45-6

IUPAC Nombre: tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile
Sinónimos: chlorothalonil m-tcpn daconil meta-TCPN m-tetrachlorophthalonitrile 1,3-dicyanotetrachlorobenzene
Peso molecular (g/mol): 265.9
Fórmula molecular: C8Cl4N2
InChi Key: CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C(C#N)=C(Cl)C(C#N)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Industry Type 
  • (1)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)